Learn More
N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-fluor-5-nitrobenzamid, TRC
Artikelnummer. 30379964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379964 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47076025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-fluoro-5-nitrobenzamide
CAS 247568-67-8
Summenformel C16H15FN2O5
Menge 25 mg
Synonym N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluoro-5-nitro-benzamide, 5-Despropanolamine-5-fluoro Xanthoanthrafil
InChI-Formel InChI=1S/C16H15FN2O5/c1-23-14-6-3-10(7-15(14)24-2)9-18-16(20)12-8-11(19(21)22)4-5-13(12)17/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,18,20)
SMILES COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2F)[N+](=O)[O-])cc1OC
IUPAC-Name N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluor-5-nitrobenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 334.3
Formelmasse 334.0965