Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30313122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313122 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313122 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1789701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
CAS 7298-67-1
Summenformel C10 H11 N O3
Menge 1 g
Synonym 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone, Acetamide, N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3'-acetyl-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetyl-4-acetamidophenol, 2-Acetyl-4-acetylamino-5-nitrophenol, 3-Acetyl-4-hydroxyacetanilide, 5'-(Acetylamino)-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC-Name N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 193.2
Formelmasse 193.0739