Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamid, TRC
Artikelnummer. 30311039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311039 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311039 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17897525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Summenformel C12 H15 N O3
Menge 25 g
Synonym N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC-Name N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)butanamid
Molekulargewicht (g/mol) 221.25
Formelmasse 221.1052