Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide |
| CAS | 40188-45-2 |
| Summenformel | C12 H15 N O3 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)butanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 221.25 |
| Formelmasse | 221.1052 |