Learn More
N-(3-Aminopropyl)-5-chlor-1-naphthalinsulfonamidhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Aminopropyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, Hydroch |
| CAS | 78957-86-5 |
| Summenformel | C13H17Cl2N2O2S |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H15ClN2O2S.ClH/c14-12-6-1-5-11-10(12)4-2-7-13(11)19(17,18)16-9-3-8-15;/h1-2,4-7,16H,3,8-9,15H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| IUPAC-Name | N-(3-Aminopropyl)-5-chlornaphthalin-1-sulfonamid;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 335.25 |