Learn More
N-(3-Aminopropyl)cyclohexylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337646
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337646 25 g 25 Gramm
11347646 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11250.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3312-60-5
Summenformel C9H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.273
MDL-Nummer MFCD00003838
InChI-Schlüssel ITZPOSYADVYECJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-aminopropyl cyclohexylamine, n1-cyclohexylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n-cyclohexyl, n-cyclohexyl-1,3-propanediamine, cyclohexyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyl cyclohexylamine, n-cyclohexyl-1,3-diaminopropane, unii-f4xob09fkn, n-cyclohexyl-1,3-propylenediamine, n-cyclohexylpropylene 1,3-diamine
PubChem CID 18718
IUPAC-Name N'-Cyclohexylpropan-1,3-diamin
SMILES C1CCC(CC1)NCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Aminopropyl)cyclohexylamine
Schmelzpunkt -18°C
Siedepunkt 236°C
Flammpunkt 111°C (232°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 741954
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 98%