Learn More
N-(3-Aminopropyl-d6)-1,4-butandiamin, CDN
Artikelnummer. 30310739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310739 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30310739 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND79400.01G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermidine-D6 (3-aminopropyl-D6)
CAS 2514812-10-1
Summenformel C7 D6 H13 N3
Menge 0.01 g
Synonym N-(3-Aminopropyl-d6)-1,4-butanediamine, Spermidine-d6, N1-(3-Aminopropyl-1,1,2,2,3,3-d6)-1,4-butanediamine
InChI-Formel InChI=1 S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2/i3D2,5D2,7D2
SMILES [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NCCCCN
IUPAC-Name N'-(3-Amino-1,1,2,2,3,3-Hexadeuteriopropyl)butan-1,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 151.2828
Formelmasse 151.1956 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 96% Chemical Purity