Learn More
N-(3-Brompropyl)phthalimid 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10162800 25 g Glasflasche 25 Gramm
10142850 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10162800 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107390250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5460-29-7 | C11H10BrNO2 | 268.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5460-29-7
Summenformel C11H10BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 268.1
MDL-Nummer MFCD00005904
InChI-Schlüssel VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
PubChem CID 21611
IUPAC-Name 2-(3-Brompropyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 76°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 21, 462
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L. Other solubilities: soluble ca. 10g/L in organic solvents,soluble in ethanol and ether
Formelmasse 268.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.