Learn More
N-(3-Brompropyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30346103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346103 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68863650G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Bromopropyl)phthalimide
CAS 5460-29-7
Summenformel C11H10BrNO2
Menge 50 g
Synonym 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (3-Bromopropyl)phthalimide, (γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dione, 2-(3-Bromopropyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindoline-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine, N-(3-Bromopropyl)benzimidazole, NSC 24937, NSC 25170
InChI-Formel InChI=1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
SMILES BrCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2-(3-Brompropyl)isoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 268.11