Learn More
N-[3-Chlor-4-[(3-fluorphenyl)methoxy]phenyl]-6-iod-4-chinazolinamin, TRC
Artikelnummer. 30338457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338457 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338457 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB807825250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-
CAS 231278-20-9
Summenformel C21 H14 Cl F I N3 O
Menge 250 mg
Synonym 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-[[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amino]-6-iodoquinazoline, 6-Iodo-4-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]quinazoline, N-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]-6-iodoquinazoline-4-amine, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine, [3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl](6-iodoquinazolin-4-yl)amine
InChI-Formel InChI=1S/C21H14ClFIN3O/c22-18-10-16(5-7-20(18)28-11-13-2-1-3-14(23)8-13)27-21-17-9-15(24)4-6-19(17)25-12-26-21/h1-10,12H,11H2,(H,25,26,27)
SMILES Fc1cccc(COc2ccc(Nc3ncnc4ccc(I)cc34)cc2Cl)c1
IUPAC-Name N-[3-chlor-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodchinazolin-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 505.71
Formelmasse 504.9854