Learn More
N-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin, Mikromol™
Beschreibung
N-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib |
| CAS | 153437-78-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16H13ClFN3O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21) |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC |
| IUPAC-Name | N-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin |
| Mehr anzeigen |