Learn More
N-(3-formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamid, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10324292 1 g 1 Gramm
10082124 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10324292 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00187DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 86847-64-5
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.245
MDL-Nummer MFCD01830170
InChI-Schlüssel ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
PubChem CID 736837
IUPAC-Name N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 90%