Learn More
N-(3-Hydroxyphenyl)maleimid, TRC
Artikelnummer. 30392962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392962 200 mg
30406240 50 mg
30406087 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30392962 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH587090200MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63381-38-4
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
Synonym 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(3-hydroxyphenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, m-Maleimidophenol, N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide, N-(m-Hydroxyphenyl)maleimide
IUPAC-Name 1-(3-Hydroxyphenyl)Pyrrol-2,5-Dion
SMILES Oc1cccc(c1)N2C(=O)C=CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide
Menge 200 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-7(6-8)11-9(13)4-5-10(11)14/h1-6,12H
Formelmasse 189.0426