Learn More
N-(3-Hydroxypropyl) 4-hydroxy-2-nitroaniline, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Hydroxypropyl) 4-hydroxy-2-nitroaniline |
| CAS | 92952-81-3 |
| Summenformel | C9H12N2O4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-[(3-Hydroxypropyl)amino]-3-nitrophenol, HC Red BN, Jarocol Red BN, TM Red 2, Velsol Red BN |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12N2O4/c12-5-1-4-10-8-3-2-7(13)6-9(8)11(14)15/h2-3,6,10,12-13H,1,4-5H2 |
| SMILES | OCCCNc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 4-(3-hydroxypropylamino)-3-nitrophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.2 |
| Formelmasse | 212.0797 |