Learn More
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331617 50 g 50 Gramm
11321617 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04507.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 883-44-3 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 883-44-3
Summenformel C11H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.213
MDL-Nummer MFCD00023097
InChI-Schlüssel BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
PubChem CID 70160
IUPAC-Name 2-(3-Hydroxypropyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Schmelzpunkt 75°C to 80°C
Menge 50 g
Beilstein 158489
Formelmasse 205.22
Reinheit (%) 98%