Learn More
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736183 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10736183 25 g Glasflasche 25 Gramm
10441543 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736183 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 377010250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 883-44-3 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 883-44-3
Summenformel C11H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.21
MDL-Nummer MFCD00023097
InChI-Schlüssel BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
PubChem CID 70160
IUPAC-Name 2-(3-Hydroxypropyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: < 1g/l
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver