Learn More
N-[3-Methyl-4-(2,2,2-Trifluorethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazol, TRC
Artikelnummer. 30470538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470538 100 mg 100 Milligramm
30466037 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30470538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM331010100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1083100-26-8
Summenformel C25H22F6N4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 572.52
Synonym 1-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Impurity
IUPAC-Name 1-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]-2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCC(F)(F)F)c4C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H22F6N4O3S/c1-15-18(32-9-7-21(15)37-13-24(26,27)28)11-35-20-6-4-3-5-17(20)34-23(35)39(36)12-19-16(2)22(8-10-33-19)38-14-25(29,30)31/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Formelmasse 572.1317