Learn More
N-[3-(Methylthio)Propyl]-glycin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[3-(Methylthio)propyl]-glycine Hydrochloride |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10-4-2-3-7-5-6(8)9;/h7H,2-5H2,1H3,(H,8,9);1H |
| Formelmasse | 199.0434 |