Learn More
N-[3-(Methylthio)Propyl]-glycin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30483183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483183 500 mg 500 Milligramm
30481228 250 mg 250 Milligramm
30481791 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM361310500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2502998-73-2
Summenformel C6H13NO2S . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 199.7
Synonym (3-(Methylthio)propyl)glycine Hydrochloride
IUPAC-Name 2-(3-Methylsulfanylpropylamino)Essigsäure; Hydrochlorid
SMILES Cl.CSCCCNCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-(Methylthio)propyl]-glycine Hydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10-4-2-3-7-5-6(8)9;/h7H,2-5H2,1H3,(H,8,9);1H
Formelmasse 199.0434