Learn More
N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluor-4-(4-morpholinyl)anilin, Mikromol™
Artikelnummer. 17979684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17979684 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17979684 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3300.240025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluor-4-(4-morpholinyl)anilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
CAS 874340-08-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H22 F N3 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1,3-isoindolinedione, N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
InChI-Formel InChI=1S/C21H22FN3O4/c22-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-29-10-8-24)23-12-15(26)13-25-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(25)28/h1-6,11,15,23,26H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1
SMILES O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
IUPAC-Name 2-[(2R)-3-(3-Fluor-4-morpholino-anilino)-2-Hydroxy-propyl]isoindolin-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 399.42
Menge 25 mg
Formelmasse 399,1594 g/mol