Learn More
N-(3-Pyridyl)thioharnstoff, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314534 1 g 1 Gramm
11324534 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11314534 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01284.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 30162-37-9 | C6H7N3S | 153.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30162-37-9
Summenformel C6H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 153.20
MDL-Nummer MFCD00014635
InChI-Schlüssel CFOJQUGXHMGMOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridylthiourea, 1-3-pyridyl-2-thiourea, 1-pyridin-3-yl thiourea, pyridin-3-yl-thiourea, n-3-pyridyl thiourea, n-pyridin-3-ylthiourea, pyridin-3-yl thiourea, 1-pyridin-3-ylthiourea, amino 3-pyridylamino methane-1-thione, 3-pyridinylthiourea
PubChem CID 2760515
IUPAC-Name Pyridin-3-ylthioharnstoff
SMILES NC(=S)NC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Pyridyl)thiourea
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 472146
Formelmasse 153.21
Reinheit (%) ≥98%