Learn More
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10276650 100 g Glasflasche 100 Gramm
10492211 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276650 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 216531000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.45 €
    45.65 € / 100 Gramm
    Sparen 9.80 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1760-24-3
Summenformel C8H22N2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 222.36
MDL-Nummer MFCD00008173
InChI-Schlüssel PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
IUPAC-Name N'-(3-Trimethoxysilylpropyl)ethan-1,2-diamin
SMILES CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 261°C
Flammpunkt 136°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4425 to 1.4445
Menge 100 g
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis
Formelmasse 222.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit