Learn More
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in methanol, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar H66414.36
Menge 500g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15405785
  • 398.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
35141-36-7
257.83
FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M
94462
C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-]
C9H24ClNO3Si
MFCD00054225
n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium
trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride
Spezifikation
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride
35141-36-7
11°C (52°F)
1.397
500g
11593127
n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium
C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-]
257.83
257.83
in 50% methanol
0.930 g/mL
C9H24ClNO3Si
MFCD00054225
UN1230
Hygroscopic
FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M
trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride
94462
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation