Learn More
N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methansulfonamidhydrochlorid, Mikromol™
Product Code. 18021570
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
18021570 25 mg 25 Milligramm
18021270 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18021570 Supplier Mikromol Supplier No. MM0046.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methansulfonamidhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
CAS 16974-44-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP), Sotalol Imp. A (EP), Sotalol USP Related Compound C, Sotalol USP RC C, N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound C as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Sotalol Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC-Name N-[4-[2-(Propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]methansulfonamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 292.83
Menge 25 mg
Formelmasse 292,1012 g/mol