Learn More
N-[4-(2-Bromethyl)phenyl]methansulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[4-(2-Bromoethyl)phenyl]methanesulfonamide |
| CAS | 90485-25-9 |
| Summenformel | C9H12BrNO2S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12BrNO2S/c1-14(12,13)11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1ccc(CCBr)cc1 |
| IUPAC-Name | N-[4-(2-Bromethyl)phenyl]methansulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 278.17 |
| Formelmasse | 276.9772 |