Learn More
N-(4-(4-Acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamide, TRC
Artikelnummer. 30137199
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137199 50 mg 50 Milligramm
30011157 25 mg 25 Milligramm
30009487 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137199 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA15825550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2514961-29-4
Summenformel C16H16N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 300.31
Synonym 2-Hydroxy-4’,5-diacetamido-diphenyl Ether
IUPAC-Name N-[4-(4-acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl]acetamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)C)cc2O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-(4-Acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2O4/c1-10(19)17-12-3-6-14(7-4-12)22-16-8-5-13(9-15(16)21)18-11(2)20/h3-9,21H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Reinheit (%) >95%