Learn More
N-[[4-[[(4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbaminsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[(4-[((4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino)carbonyl]phenyl)methyl]carbamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1013330-79-4 |
| Summenformel | C22H21N3O3 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H21N3O3/c1-28-22(27)24-14-15-7-9-17(10-8-15)21(26)25-20-13-18(11-12-19(20)23)16-5-3-2-4-6-16/h2-13H,14,23H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26) |
| SMILES | COC(=O)NCc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2N)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | Methyl-N-[[4-[(2-Amino-5-phenylphenyl)carbamoyl]phenyl]methyl]carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 375.42 |