Learn More
N-[4-(4-Fluorphenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethansulfonamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 351.4 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Fest |