Learn More
N-[4-Brom-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloracetamid, Mikromol
Artikelnummer. 30462411
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30462411 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462411 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0064.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-[4-Brom-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloracetamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS 41526-21-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H10 Br Cl N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP), Bromazepam Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
IUPAC-Name N-[4-Brom-2-(Pyridin-2-Carbonyl)phenyl]-2-chloracetamid
Molekulargewicht (g/mol) 353.6
Menge 50 mg
Formelmasse 351,9614 g/mol