Learn More
N-(4-Bromobutoxy)phthalimid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332987
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11332987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16314.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5093-32-3
Summenformel C12H12BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 298.136
MDL-Nummer MFCD00517028
InChI-Schlüssel HNQARTGCJCNOSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromobutoxy phthalimide, 2-4-bromobutoxy isoindoline-1,3-dione, 2-4-bromobutoxy isoindole-1,3-dione, acmc-1arqg, 2-4-bromobutoxy-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutoxy
PubChem CID 7020660
IUPAC-Name 2-(4Brombutoxy)Isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)OCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Bromobutoxy)phthalimide
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Menge 1 g
Beilstein 1533519
Formelmasse 298.14
Reinheit (%) ≥98%