Learn More
n-(4-Brombutyl)phthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441868 5 g 5 Gramm
11451868 25 g 25 Gramm
11461868 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14517.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5394-18-3 | C12H12BrNO2 | 282.14 g/mol
N-(4-Bromobutyl)phthalimide is used in organic synthesis and the production of pharmaceutical. It can react with 1-phenyl-piperazine to get N-[4-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-butyl]-phthalimide. It is a useful synthesis reagent used to synthesize B-cyclodextrin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(4 -Brombutyl)phthalimid wird in der organischen Synthese und der Herstellung pharmazeutischer Produkte verwendet. Es kann mit1 -phenyl-piperazin reagieren, um N-[4 -(4 -phenyl-Piperazin-1 -yl)-butyl]-phthalimid zu erhalten. Es ist ein nützliches Synthese-Reagenz, das zur Synthese von B-Cyclodextrinderivaten verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5394-18-3
Summenformel C12H12BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 282.14
MDL-Nummer MFCD00005905
InChI-Schlüssel UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
PubChem CID 93575
IUPAC-Name 2-(4-Brombutyl)isoindol-1,3-dion
SMILES BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Siedepunkt 165°C to 170°C (1 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 164119
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 282.14
Reinheit (%) 98%