Learn More
n-(4-Brombutyl)phthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021963
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11441868 5 g 5 Gramm
11451868 25 g 25 Gramm
11461868 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11441868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14517.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5394-18-3 | C12H12BrNO2 | 282.14 g/mol
N-(4-Bromobutyl)phthalimide is used in organic synthesis and the production of pharmaceutical. It can react with 1-phenyl-piperazine to get N-[4-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-butyl]-phthalimide. It is a useful synthesis reagent used to synthesize B-cyclodextrin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(4 -Brombutyl)phthalimid wird in der organischen Synthese und der Herstellung pharmazeutischer Produkte verwendet. Es kann mit1 -phenyl-piperazin reagieren, um N-[4 -(4 -phenyl-Piperazin-1 -yl)-butyl]-phthalimid zu erhalten. Es ist ein nützliches Synthese-Reagenz, das zur Synthese von B-Cyclodextrinderivaten verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5394-18-3
Summenformel C12H12BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 282.14
MDL-Nummer MFCD00005905
InChI-Schlüssel UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
PubChem CID 93575
IUPAC-Name 2-(4-Brombutyl)isoindol-1,3-dion
SMILES BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Siedepunkt 165°C to 170°C (1 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 164119
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 282.14
Reinheit (%) 98%