Läs mer
N-(4-Brombutyl)phthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10571961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Förpackningsstorlek:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Verpackung Förpackningsstorlek
10571961 10 g Glasflasche 10 Gramm
10023663 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10571961 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146290100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 5394-18-3 | C12H12BrNO2 | 282.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5394-18-3
Summenformel C12H12BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 282.14
MDL-Nummer MFCD00005905
InChI-Schlüssel UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
PubChem CID 93575
IUPAC-Name 2-(4-Brombutyl)isoindol-1,3-dion
SMILES BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material N-(4-Bromobutyl)phthalimide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76.0°C to 80.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 21, 463
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 282.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.