Learn More
N-(4-Brombutyl)phthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735705 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10571961 10 g Glasflasche 10 Gramm
10023663 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10571961
Marke: Thermo Scientific Acros 146290100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5394-18-3 | C12H12BrNO2 | 282.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5394-18-3
Summenformel C12H12BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 282.14
MDL-Nummer MFCD00005905
InChI-Schlüssel UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
PubChem CID 93575
IUPAC-Name 2-(4-Brombutyl)isoindol-1,3-dion
SMILES BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Bromobutyl)phthalimide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76.0°C to 80.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 21, 463
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 282.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver