Learn More
N-(4 -Carboxyphenyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7044407
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11382436 1 g 1 Gramm
11392436 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11382436
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06268.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5383-82-4
Summenformel C15H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 267.24
MDL-Nummer MFCD00023052
InChI-Schlüssel HBXCMGPWVGKNRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-carboxyphenyl phthalimide, 4-phthalimidobenzoic acid, 4-1,3-dioxoisoindolin-2-yl benzoic acid, 4-1,3-dioxoisoindol-2-yl benzoic acid, 4-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl benzoic acid, 4-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl benzoic acid, 4-1,3-dioxobenzo c azolin-2-yl benzoic acid, acmc-1aldl, 4-phthalimidylbenzoic acid, n-phthaloyl-4-aminobenzoic acid
PubChem CID 246499
IUPAC-Name 4-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)benzoesäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)C3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Carboxyphenyl)phthalimide
Schmelzpunkt 290°C to 295°C
Menge 1 g
Beilstein 226357
Formelmasse 267.24
Reinheit (%) 97%