Learn More
N-(4-Chlor-3-fluorphenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]chinazolin-4-amin, Mikromol™
Beschreibung
N-(4-Chlor-3-fluorphenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]chinazolin-4-amin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib |
| CAS | 1603814-04-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C22 H24 Cl F N4 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), Gefitinib Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27) |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4 |
| IUPAC-Name | N-(4-Chlor-3-fluorphenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)chinazolin-4-amin |
| Mehr anzeigen |