Learn More
N-(4-Chlor-3-Sulfamoylbenzoyl)-2-Methylindolin, TRC
Artikelnummer. 30179748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179748 100 mg 100 Milligramm
30180360 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC380130100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2457316-06-0
Summenformel C16 H15 Cl N2 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 350.82
Synonym N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline, Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-[(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)carbonyl]- (ACI), 2-Chloro-5-[(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)carbonyl]benzenesulfonamide (ACI)
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(2-Methyl-2,3-Dihydroindol-1-Carbonyl)Benzolsulfonamid
SMILES CC1Cc2ccccc2N1C(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15ClN2O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)19(10)16(20)12-6-7-13(17)15(9-12)23(18,21)22/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H2,18,21,22)
Formelmasse 350.0492