Learn More
N-(4-Chlorphenyl)thioharnstoff, 98 %
Artikelnummer. 11304749
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304749 5 g 5 Gramm
11480503 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11304749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12651.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3696-23-9
Summenformel C7H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.66
MDL-Nummer MFCD00022168
InChI-Schlüssel XVEFWRUIYOXUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl thiourea, n-4-chlorophenyl thiourea, thiourea, 4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl thiourea, n-p-chlorophenyl thiourea, 1-p-chlorophenyl-2-thiourea, 4-chlorophenyl-2-thiourea, urea, 1-p-chlorophenyl-2-thio
PubChem CID 735843
IUPAC-Name (4-chlorophenyl)thiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Chlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 177°C to 182°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 973258
Formelmasse 186.66
Reinheit (%) 98%