Learn More
N-[4-Cyano-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-methylacrylamid, TRC
Artikelnummer. 30366408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366408 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366408 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98819325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
CAS 90357-53-2
Summenformel C12 H9 F3 N2 O
Menge 25 g
Synonym 2-Propenamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-propenamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
InChI-Formel InChI=1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18)
SMILES CC(=C)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name N-[4-Cyano-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 254.2079
Formelmasse 254.0667