Learn More
N-[4-Cyano-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051737 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051737 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0894.180025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-[4-Cyano-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
CAS 90357-53-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C12 H9 F3 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Propenamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-propenamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
InChI-Formel InChI=1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18)
SMILES CC(=C)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name N-[4-Cyano-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 254.2079
Menge 25 mg
Formelmasse 254,0667 g/mol