Learn More
N-(4-Fluorphenyl)pyridin-2(1H)-on, TRC
Artikelnummer. 30388870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388870 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388870 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59581025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorophenyl)pyridin-2(1H)-one
CAS 60532-42-5
Summenformel C11 H8 F N O
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H8FNO/c12-9-4-6-10(7-5-9)13-8-2-1-3-11(13)14/h1-8H
SMILES Fc1ccc(cc1)N2C=CC=CC2=O
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)pyridin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 189.19
Formelmasse 189.059