Learn More
N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridon-d4, TRC
Artikelnummer. 30398217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30398217 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30398217 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94940210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone-d4
CAS 1188263-50-4
Summenformel C12 2H4 H7 N O2
Menge 10 mg
Synonym 2(1H)-Pyridinone, 1-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-5-methyl-, 5-Methyl-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)pyridin-2-one, 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2(1H)-pyridinone-D4 (4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-D4), 4'-Hydroxypirfenidone-d4
InChI-Formel InChI=1S/C12H11NO2/c1-9-2-7-12(15)13(8-9)10-3-5-11(14)6-4-10/h2-8,14H,1H3/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c(N2C=C(C)C=CC2=O)c([2H])c([2H])c1O
IUPAC-Name 5-Methyl-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)pyridin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 205.25
Formelmasse 205.1041