Learn More
N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone, TRC
Artikelnummer. 30407852
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407852 50 mg -
30404025 10 mg 10 Milligramm
30405291 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407852 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94940050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 851518-71-3
Summenformel C12 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 201.22
Synonym 2(1H)-Pyridinone, 1-(4-hydroxyphenyl)-5-methyl-, 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2(1H)-pyridinone, F 351, N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone, 4'-Hydroxypirfenidone
IUPAC-Name 1-(4-hydroxyphenyl)-5-methylpyridin-2-one
SMILES CC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccc(O)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H11NO2/c1-9-2-7-12(15)13(8-9)10-3-5-11(14)6-4-10/h2-8,14H,1H3
Formelmasse 201.079