Learn More
N-(4-Iodophenyl)maleaminsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Iodophenyl)maleamic acid |
| Schmelzpunkt | 193°C to 194°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| IUPAC-Name | (2Z)-3-[(4-iodophenyl)carbamoyl]prop-2-enoate |
| Formelmasse | 317.08 |
| Reinheit (%) | 97% |