Learn More
N-(4-Iodophenyl)maleaminsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490698 25 g 25 Gramm
11470698 1 g -
11480698 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25210.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17280-49-8
Summenformel C10H7INO3
Molekulargewicht (g/mol) 316.08
MDL-Nummer MFCD00020473
InChI-Schlüssel KSVGHDGDESFZOK-WAYWQWQTSA-M
Synonym n-4-iodophenyl maleamic acid, 2z-3-4-iodophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-4-iodoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-4-iodoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-4-iodophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 1549960
SMILES [O-]C(=O)\C=C/C(=O)NC1=CC=C(I)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material N-(4-Iodophenyl)maleamic acid
Schmelzpunkt 193°C to 194°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Light sensitive
IUPAC-Name (2Z)-3-[(4-iodophenyl)carbamoyl]prop-2-enoate
Formelmasse 317.08
Reinheit (%) 97%