Learn More
N-(4-Methoxy-2-methyl-6-chinolinyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30479172
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479172 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479172 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1007952.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide
CAS 100795-23-1
Summenformel C13H14N2O2
Menge 2.5 g
Synonym 6-Acetamido-4-methoxy-quinaldine
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2O2/c1-8-6-13(17-3)11-7-10(15-9(2)16)4-5-12(11)14-8/h4-7H,1-3H3,(H,15,16)
SMILES COc1cc(C)nc2ccc(NC(=O)C)cc12
Molekulargewicht (g/mol) 230.26
Formelmasse 230.1055
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.