Learn More
N-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethan-1,2-diamin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693793
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10693793 10 g 10 Gramm
10394292 1 g 1 Gramm
11346935 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693793 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01735EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-36-4
Summenformel C9H14N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 230.282
MDL-Nummer MFCD00276588
InChI-Schlüssel RWUMUZOGZPNCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tosyloxy amino ethanamine, 2-aminoethyl amino 4-methylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, 2-aminoethyl azanyl ester, n1-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, 2-aminoethylamino 4-methylbenzenesulfonate, 2-4-methylphenyl sulfonyl-oxy amino ethanamine, n∼1∼-4-methylbenzene-1-sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, n∼1∼-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2796248
IUPAC-Name (2-Aminoethylamino) 4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)ONCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethane -1, 2-diamine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%+
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO2ONH(CH2)2NH2
Menge 10 g
Formelmasse 230.29
Reinheit (%) 95%