Learn More
N-(4-Pyridyllmethyl)ethylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11303207 5 g 5 Gramm
11313207 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13714.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33403-97-3 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33403-97-3
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.198
MDL-Nummer MFCD00023632
InChI-Schlüssel ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylaminomethyl pyridine, n-pyridin-4-ylmethyl ethanamine, n-4-pyridylmethyl ethylamine, 4-pyridinemethanamine, n-ethyl, unii-eye32x3w6x, n-ethyl-4-pyridinemethanamine, ethyl pyridin-4-ylmethyl amine, 4-ethylamino methyl pyridine, n-ethyl-4-picolylamine, eye32x3w6x
PubChem CID 96681
IUPAC-Name N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamin
SMILES CCNCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine
Dichte 0.98
Siedepunkt 103°C to 105°C (8 mmHg)
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.5175
Menge 5 g
Beilstein 471685
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 96%