Learn More
N-[4-[(Trifluoracetyl)amino]benzoyl]-L-glutaminsäuredimethylester-13C5, TRC
Artikelnummer. 30452308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452308 2.5 mg 2.50 Milligramm
30456891 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452308 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7867332.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-[(Trifluoroacetyl)amino]benzoyl]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester-13C5
Summenformel 13C5 C11 H17 F3 N2 O6
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H17F3N2O6/c1-26-12(22)8-7-11(14(24)27-2)21-13(23)9-3-5-10(6-4-9)20-15(25)16(17,18)19/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3,(H,20,25)(H,21,23)/t11-/m0/s1/i7+1,8+1,11+1,12+1,14+1
SMILES CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C@H](NC(=O)c1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1)[13C](=O)OC
IUPAC-Name Dimethyl-(2S)-2-[[4-[(2,2,2-Trifluoracetyl)amino]benzoyl]amino](1,2,3,4,5-13C5)pentandioat
Molekulargewicht (g/mol) 395.274
Formelmasse 395.121