Learn More
N-{[5-(2-furyl)thien-2-yl]methyl}-N-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10642325 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10642325 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47746DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-{[5-(2-furyl)thien-2-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 869901-16-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H11NOS
MDL-Nummer MFCD08690272
Menge 1 g
Synonym n-5-2-furyl thien-2-yl methyl-n-methylamine, 5-furan-2-yl thiophen-2-yl methyl methyl amine, 5-2-furyl 2-thienyl methyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 1-5-furan-2-yl thiophen-2-yl-n-methylmethanamine
InChI-Schlüssel REBAUXOPYFOJIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
IUPAC-Name {[5-(furan-2-yl)thiophen-2-yl]methyl}(methyl)amine
Molekulargewicht (g/mol) 193.26
PubChem CID 18525822
Formelmasse 193.27
Reinheit (%) 97%